Learn More
Buerkle™ Cilindrische L-connectors van polypropyleen
Vervaardigd van polypropyleen voor een hoge thermische bestendigheid. Buerkle™ cilindrische L-connectoren van polypropyleen zijn bestand tegen temperaturen tot 135 °C.
5.60 - 12.85
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | EU Foodstuffs, RoHS |
---|---|
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
Materiaal | Polypropylene |
Verpakkingshoeveelheid | 10/Pk.; 20/Scale |
Resistance Properties | Up to 135°C Temperature-Resistant |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10799592
|
Buerkle™
8707-0004 |
3 to 5 mm Hose |
5.60
10 stuks |
|
|||||
10219170
|
Buerkle™
8707-0006 |
5 to 7 mm Hose |
6.15
10 stuks |
|
|||||
10665991
|
Buerkle™
8707-0008 |
7 to 9 mm Hose |
6.60
10 stuks |
|
|||||
11846583
|
Buerkle™
8707-0010 |
9 to 11 mm Hose |
7.70
10 stuks |
|
|||||
10229120
|
Buerkle™
8707-0012 |
11 to 13 mm Hose |
9.20
10 stuks |
|
|||||
11826603
|
Buerkle™
8707-0014 |
13 to 15 mm Hose |
12.85
|
|
|||||
Beschrijving
Cilindrische rechte connector voor slangaansluiting- Polypropyleen
- Geschikt voor de autoclaaf tot 121 °C
- Geschikt voor voedingsmiddelen
- Verkrijgbaar in allerlei diameters voor verschillende slangmaten
Specificatie
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polypropylene | |
Up to 135°C Temperature-Resistant | |
Transparent | |
Angled Connector |
Autoclavable | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Cylindrical L | |
135°C |