Learn More
Buerkle™ Cilindrische L-connectors van polypropyleen
Vervaardigd van polypropyleen voor een hoge thermische bestendigheid. Buerkle™ cilindrische L-connectoren van polypropyleen zijn bestand tegen temperaturen tot 135 °C.
Merk:  Buerkle™ 8707-0008
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10665991
  • 6.60 / 10 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Cylindrical right angle hose connector
  • Polypropylene
  • Autoclavable to 121°C
  • Suitable for foodstuff
  • Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specificatie
Specificatie
EU Foodstuffs, RoHS
Polypropyleen
10/Pk.; 20/Scale
Cilindrisch L
135°C
Ja
7 to 9 mm Hose
Up to 135°C Temperature-Resistant
Transparent
Hoekse connector
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen