Learn More
Buerkle™ Cilindrische L-connectors van polypropyleen
Vervaardigd van polypropyleen voor een hoge thermische bestendigheid. Buerkle™ cilindrische L-connectoren van polypropyleen zijn bestand tegen temperaturen tot 135 °C.
Merk: Buerkle™ 8707-0004
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Cylindrical right angle hose connector- Polypropylene
- Autoclavable to 121°C
- Suitable for foodstuff
- Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specificatie
EU Foodstuffs, RoHS | |
Polypropylene | |
10/Pk.; 20/Scale | |
Cylindrical L | |
135°C |
Autoclavable | |
3 to 5 mm Hose | |
Up to 135°C Temperature-Resistant | |
Transparent | |
Angled Connector |