Learn More
New Pig Matten, kussens, rollen en sokken van Haz-Mat
Stop the spread of acids and bases.
78.29 - 263.93
Specificatie
Kleur roze
Materiaal Polypropyleen
Type Absorberende doek voor gevaarlijke stoffen
Voor gebruik met (toepassing) Om gemorste chemicaliën snel in te dammen en tegen te houden; absorbeert zuren, basen, corrosieve stoffen
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Inhoud (Engels) Afmetingen (L x B) Gewicht (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (Engels) Afmetingen (L x B) Gewicht (Engels) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12439277
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
New Pig
MAT351
12.54 ounce 13 x 10 inch (33.02 x 25.4 cm) 8.1 lb.
79.31
100 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12409277
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
New Pig
MAT309
40.2 gal. 150 ft. x 30 in. 30 lb.
263.93
1 roll
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12419277
Encompass_Preferred
Bekijk documenten
New Pig
MAT310
28.16 ounce 20 x 15 inch (50.8 x 38 cm) 8 lb.
78.29
50 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Specificatie
Specificatie
roze
Polypropyleen
Absorberende doek voor gevaarlijke stoffen
Om gemorste chemicaliën snel in te dammen en tegen te houden; absorbeert zuren, basen, corrosieve stoffen