Learn More
New Pig Matten, kussens, rollen en sokken van Haz-Mat
Stop the spread of acids and bases.
Merk:  New Pig MAT351
Encompass_Preferred
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12439277
  • 79.31 / 100 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Specificatie
Specificatie
roze
37.1 l
Absorberende doek voor gevaarlijke stoffen
Dispenser
13 x 10 inch (33.02 x 25.4 cm)
33.02 cm
25.4 cm
3.7 kg
12.54 ounce
Polypropyleen
Om gemorste chemicaliën snel in te dammen en tegen te houden; absorbeert zuren, basen, corrosieve stoffen
Zwaar
13 in.
10 in.
8.1 lb.