Learn More
New Pig Matten, kussens, rollen en sokken van Haz-Mat
Stop the spread of acids and bases.
Merk:  New Pig MAT310
Encompass_Preferred
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12419277
  • 78.29 / 50 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Stop the spread of acids and bases.
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Specificatie
Specificatie
roze
0.833 l
Absorberende doek voor gevaarlijke stoffen
Zwaar
20 in.
15 in.
8 lb.
28.16 ounce
Polypropyleen
Om gemorste chemicaliën snel in te dammen en tegen te houden; absorbeert zuren, basen, corrosieve stoffen
20 x 15 inch (50.8 x 38 cm)
50.8 cm
38 cm
3.6 kg