Learn More
MP Biomedicals™ Murashige and Skoog Media
All Murashige and Skoog plant cell culture Media are manufactured from high quality chemicals and reagents.
42.50 - 158.00
Produktcode | Merk | Aantal | Producttype | Content And Storage | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Producttype | Content And Storage | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
17327479
|
MP Biomedicals™
092623220 |
10 x 1 L | Murashige and Skoog Basal Medium | 0°C to 5°C |
49.20
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11454925
|
MP Biomedicals™
092623122 |
1 x 10 L | Murashige and Skoog Basal Medium | 4°C |
85.30
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11424865
|
MP Biomedicals™
092610020 |
10 x 1 L | Murashige and Skoog Medium | 4°C |
72.40
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11434865
|
MP Biomedicals™
092610022 |
1 x 10 L | Murashige and Skoog Medium | 4°C |
54.55
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
11444865
|
MP Biomedicals™
092610024 |
1 x 50 L | Murashige and Skoog Medium | 4°C |
158.00
50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
17317479
|
MP Biomedicals™
092623120 |
10 x 1 L | Murashige and Skoog Basal Medium | 4°C |
42.50
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||
Beschrijving
- Each formulation is prepared according to the original specification, except where noted
- Finished lots of media are plant cell tested
Specificatie
Powder | |
Solution |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Murashige & Skoog Basal Medium with Gamborg's Vitamins
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P235-Koel bewaren.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, boricacid