Learn More
MP Biomedicals™ Murashige and Skoog Media
All Murashige and Skoog plant cell culture Media are manufactured from high quality chemicals and reagents.
Merk:  MP Biomedicals™ 092610020
68.78 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24331" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11424865
  • 72.40 / 10 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Each formulation is prepared according to the original specification, except where noted
  • Finished lots of media are plant cell tested
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
4°C
Murashige and Skoog Medium
Solution
10 x 1 L
Powder
No Sucrose, No Agar, No IAA, No Kinetin
4.80 to 5.65
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Murashige and Skoog Medium, without Sucrose, Agar, IAA, and Kinetin
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen