Learn More
MP Biomedicals™ Murashige and Skoog Media
All Murashige and Skoog plant cell culture Media are manufactured from high quality chemicals and reagents.
Merk: MP Biomedicals™ 092623122
81.04 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24331" to get your promotional price.
Bekijk meerdere types van dit product via de
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Each formulation is prepared according to the original specification, except where noted
- Finished lots of media are plant cell tested
Specificatie
4°C | |
Murashige and Skoog Basal Medium | |
3.75 to 4.75 |
Powder | |
Solution | |
1 x 10 L |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- murashige & skoog basal medium
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P404-In gesloten verpakking bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: potassium nitrate, ammonium nitrate, calcium chloride, potassium dihydrogenorthophosphate,zinc sulph