Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex™ siliconen pompslangen
Gebruik deze laboratoriumslangen voor algemeen gebruik voor toepassingen waarbij topkwaliteit en een lange levensduur vereist zijn. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™-precisiepompslang combineert biocompatibiliteit van siliconen met dezelfde chemische bestendigheid als Tygon™.
67.00 - 117.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Overall Length (Metric) | 760 cm |
Voor gebruik met (toepassing) | Labtoepassingen voor algemeen gebruik vereisen topkwaliteit en lange levensduur |
Min. Operating Temperature (Metric) | -40°C |
Gasdoorlatendheid | Laag |
Produktcode | Merk | Slangmaat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Slangmaat | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11705128
|
Masterflex™
06424-14 |
14 |
73.00
1 stuk |
|
|||||
11715128
|
Masterflex™
06424-16 |
16 |
114.00
1 stuk |
|
|||||
11725108
|
Masterflex™
06424-25 |
25 |
101.00
1 stuk |
|
|||||
11745128
|
Masterflex™
06424-18 |
18 |
117.00
|
|
|||||
11795118
|
Masterflex™
06424-13 |
13 |
67.00
1 stuk |
|
|||||
11735128
|
Masterflex™
06424-17 |
17 |
106.00
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
Use this general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
- Uitzonderlijke trek- en scheursterkte, goede biocompatibiliteit, lage gasdoorlatendheid en een glad oppervlak
- Speciaal geëxtrudeerd om te passen op Masterflex-pompen
- Heeft een langere levensduur dan andere samenstellingen met platina en peroxide behandelde siliconenslangen
- Zeer lage eiwitbinding
- Thermisch verzegelbaar, lasbaar
- Beter bestand tegen pH-fluctuaties
- Voldoet aan USP klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Voordelig
- Ondoorzichtig wit
Spezifikation
Ja | |
Labtoepassingen voor algemeen gebruik vereisen topkwaliteit en lange levensduur | |
Laag | |
135°C |
760 cm | |
-40°C | |
Ondoorzichtig wit |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.