Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex™ siliconen pompslangen
Gebruik deze laboratoriumslangen voor algemeen gebruik voor toepassingen waarbij topkwaliteit en een lange levensduur vereist zijn. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™-precisiepompslang combineert biocompatibiliteit van siliconen met dezelfde chemische bestendigheid als Tygon™.
Merk: Masterflex™ 06424-18
100.09 EUR valid until 2025-04-13
Use promo code "24122" to get your promotional price.
Beschrijving
Use this general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
- Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
- Custom extruded to fit Masterflex™ pumps
- Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
- ery low protein binding
- Heat sealable, weldable
- Better resistance to pH fluctuation
- Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Economical
- Opaque White
Specificatie
Ja | |
Silicone | |
Labtoepassingen voor algemeen gebruik vereisen topkwaliteit en lange levensduur | |
18 | |
3/8 inch | |
Laag | |
15 psi | |
135°C |
7.9 mm | |
760 cm | |
-40°C | |
3.8 tot 2300 mL/min | |
6.7 m | |
Ondoorzichtig wit | |
510 mm | |
Pompslang |