Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex™ siliconen pompslangen
Gebruik deze laboratoriumslangen voor algemeen gebruik voor toepassingen waarbij topkwaliteit en een lange levensduur vereist zijn. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™-precisiepompslang combineert biocompatibiliteit van siliconen met dezelfde chemische bestendigheid als Tygon™.
Merk:  Masterflex™ 06424-25
95.95 EUR valid until 2025-04-13
Use promo code "24122" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11725108
  • 101.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Use this general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
  • Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
  • Custom extruded to fit Masterflex™ pumps
  • Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
  • ery low protein binding
  • Heat sealable, weldable
  • Better resistance to pH fluctuation
  • Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Economical
  • Opaque White
Specificatie
Specificatie
Ja
Silicone
Labtoepassingen voor algemeen gebruik vereisen topkwaliteit en lange levensduur
25
3/16 inch
Laag
35 psi
135°C
4.8 mm
760 cm
-40°C
1.7 tot 1000 ml/min
8.8 m
Ondoorzichtig wit
660 mm
Pompslang
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen