Learn More
Buerkle™ LDPE-druppelflessen
Doseer kleine hoeveelheden vloeistof, druppelsgewijs of als fijn straaltje. Buerkle™ LDPE-druppelflessen zijn stevig geconstrueerd en hebben een handig bevestigde aansluitdop.
0.95 - 6.10
Specificatie
Kleur | Translucent |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Suitable for Use with Foodstuffs |
Materiaal | LDPE |
Closure Included | Yes |
Materiaal van sluiting | Polyethylene |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11816413
|
Buerkle™
0306-0020 |
20 mL |
0.95
1 stuk |
|
|||||
10267512
|
Buerkle™
0306-0030 |
30 ml |
1.20
Each |
|
|||||
15306368
|
Buerkle™
0306-0050 |
50 mL |
6.05
Each |
![]() |
|||||
11846413
|
Buerkle™
0306-0100 |
100 ml |
5.85
Each |
![]() |
|||||
11856413
|
Buerkle™
0306-0250 |
250 ml |
5.95
Each |
![]() |
|||||
11866413
|
Buerkle™
0306-0500 |
500 ml |
6.00
Each |
![]() |
|||||
11876413
|
Buerkle™
0306-1000 |
1000 mL |
6.10
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) voor helderheid, sterkte en flexibiliteit
- Bevestigde aansluitdop op druppeldop van polyethyleen past op de punt en voorkomt een verkeerde plaatsing van de dop
- Druppeldop moet vóór het eerste gebruik worden gesneden voor precies druppelen
- Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen
- Doorzichtig
Specificatie
Translucent | |
LDPE | |
Polyethylene |
Suitable for Use with Foodstuffs | |
Yes | |
Captive Cap and Dropper Cap |