Learn More
Buerkle™ LDPE-druppelflessen
Doseer kleine hoeveelheden vloeistof, druppelsgewijs of als fijn straaltje. Buerkle™ LDPE-druppelflessen zijn stevig geconstrueerd en hebben een handig bevestigde aansluitdop.
Merk:  Buerkle™ 0306-1000
4.76 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11876413
  • 6.10 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength, and flexibility
  • Attached captive cap on polyethylene dropper cap fits tip and eliminates misplacement of cap
  • Dropper tip must be cut before first use for precision dropping
  • Suitable for use with foodstuff
  • Translucent
Specificatie
Specificatie
1000 mL
21 mm
LDPE
Yes
Polyethylene
Captive Cap and Dropper Cap
Translucent
Suitable for Use with Foodstuffs
28 mm
248 mm
95 mm