Learn More
Buerkle™ LDPE-druppelflessen
Doseer kleine hoeveelheden vloeistof, druppelsgewijs of als fijn straaltje. Buerkle™ LDPE-druppelflessen zijn stevig geconstrueerd en hebben een handig bevestigde aansluitdop.
Merk: Buerkle™ 0306-0030
.98 EUR valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength, and flexibility
- Attached captive cap on polyethylene dropper cap fits tip and eliminates misplacement of cap
- Dropper tip must be cut before first use for precision dropping
- Suitable for use with foodstuff
- Translucent
Specificatie
30 ml | |
9 mm | |
LDPE | |
Ja | |
Polyethyleen | |
Aansluitdop en druppeldop |
Doorzichtig | |
Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen | |
14 mm | |
96 mm | |
35 mm |