Learn More
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution, For Diaphragmless cell, Chloroform-Free, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
471.00 - 528.00
Specificatie
Vlampunt | 46.00°C |
---|---|
Chemische naam of materiaal | HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution |
Naamnotitie | For Diaphragmless cell, Chloroform-Free |
Verpakking | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Kwaliteit | BAKER ANALYZED™ Reagent |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15597634
|
Avantor J.T.Baker
6285-01 |
500 mL |
471.00
500 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15507644
|
Avantor J.T.Baker
6285-02 |
1 L |
528.00
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- For Coulometric Karl Fischer Analysis
Specificatie
46.00°C | |
For Diaphragmless cell, Chloroform-Free | |
BAKER ANALYZED™ Reagent |
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution | |
Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H331-Giftig bij inademing.
- H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
- H370-Veroorzaakt schade aan organen.
- H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.