Learn More
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution, For Diaphragmless cell, Chloroform-Free, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Merk: Avantor J.T.Baker 6285-02
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- For Coulometric Karl Fischer Analysis
Specificatie
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution | |
46.00°C | |
Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
For Diaphragmless cell, Chloroform-Free | |
1 L | |
BAKER ANALYZED™ Reagent |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P403+P235-Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.