Learn More
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution, For Diaphragmless cell, Chloroform-Free, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Merk:  Avantor J.T.Baker 6285-01
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15597634
  • 471.00 / 500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
    For Coulometric Karl Fischer Analysis
Specificatie
Specificatie
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution
46.00°C
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
For Diaphragmless cell, Chloroform-Free
500 mL
BAKER ANALYZED™ Reagent
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen