Learn More
Hexadecyltrimethylammonium bromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
23.80 - 1705.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 57-09-0
Moleculaire formule C19H42BrN
Molecular Weight (g/mol) 364.46
MDL-nummer MFCD00011772
InChI Key LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10368600
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
227160100
10 g Glass Bottle
25.05
10g
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10246520
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
227160250
25 g Plastic Bottle
23.80
25g
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10645852
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
227161000
100 g Plastic Bottle
47.50
100g
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10541671
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
227165000
500 g Plastic Bottle
138.00
500g
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11621789
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
227160025
2.5 kg Plastic Drum
502.00
2.50kg
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
13448488
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
227160101
10 kg Plastic drum
1705.00
10kg
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalyst
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
57-09-0
364.46
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:3567
C19H42BrN
MFCD00011772
5974
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specificatie
Hexadecyltrimethylammonium bromide
57-09-0
230.0°C
244°C
99+%
CH3(CH2)15N(CH3)3Br
04, IV, 819
15, 2024
Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol (>200g/L at 20 °C), ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether, chloroform, sparingly soluble in acetone
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
364.46
CHEBI:3567
≥99%
White
Crystalline Powder
>230°C
Authentic
C19H42BrN
MFCD00011772
15,77
Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, CTABr
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
hexadecyltrimethylazanium bromide
5974
364.45
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Warning
Productidentificatie
  • Hexadecyltrimethylammonium bromide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.