Learn More
Hexadecyltrimethylammonium bromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
Merk: Thermo Scientific Acros 227160025
479.70 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Aantal | 2.5 kg |
---|---|
Verpakking | Plastic Drum |
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalyst
Chemische identificatiekenmerken
57-09-0 | |
364.46 | |
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:3567 |
C19H42BrN | |
MFCD00011772 | |
5974 | |
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
Specificatie
Hexadecyltrimethylammonium bromide | |
57-09-0 | |
230.0°C | |
2.5 kg | |
Authentic | |
99+% | |
CH3(CH2)15N(CH3)3Br | |
04, IV, 819 | |
15, 2024 | |
Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol (>200g/L at 20 °C), ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether, chloroform, sparingly soluble in acetone | |
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C | |
364.46 | |
CHEBI:3567 | |
≥99% |
White | |
Crystalline Powder | |
>230°C | |
244°C | |
Plastic Drum | |
C19H42BrN | |
MFCD00011772 | |
15,77 | |
Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, CTABr | |
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M | |
hexadecyl(trimethyl)azanium;bromide | |
5974 | |
364.45 |
Veiligheid en behandeling
- Hexadecyltrimethylammonium bromide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H373-Kan schade aan organen.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.