Learn More
Hexadecyltrimethylammonium bromide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
Merk:  Thermo Scientific Acros 227160101
1696.38 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Aantal 10 kg
Verpakking Plastic drum
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 13448488
  • 1705.00 / 10kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
57-09-0
364.46
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:3567
C19H42BrN
MFCD00011772
5974
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specificatie
Hexadecyltrimethylammonium bromide
57-09-0
230.0°C
10 kg
Authentic
99+%
CH3(CH2)15N(CH3)3Br
04, IV, 819
15, 2024
Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol (>200g/L at 20 °C), ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether, chloroform, sparingly soluble in acetone
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
364.46
CHEBI:3567
≥99%
White
Crystalline Powder
>230°C
244°C
Plastic drum
C19H42BrN
MFCD00011772
15,77
Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, CTABr
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
hexadecyl(trimethyl)azanium;bromide
5974
364.45
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Hexadecyltrimethylammonium bromide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.