Learn More
Fisherbrand™ Maatbekers van polystyreen
Voordelige wegwerpbekers vormen uitstekende monstercontainers
63.95 - 173.00
Specificatie
Nauwkeurigheid | ±2% |
---|---|
Materiaal | Polystyreen |
Inclusief | Vier schenktuiten |
Temperatuur (Engels) max. bedrijfs- | 200°F |
Temperatuur (metrisch) max. bedrijfs- | 93 °C |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11758549
|
Fisherbrand™
08732123 |
150 ml |
63.95
Pack of 100 |
|
|||||
11768549
|
Fisherbrand™
08732124 |
250 ml |
73.00
Pack of 100 |
|
|||||
11778549
|
Fisherbrand™
08732125 |
800 ml |
158.00
100 stuks |
|
|||||
11788549
|
Fisherbrand™
08732126 |
1000 ml |
173.00
Pack of 100 |
![]() |
|||||
Beschrijving
Economical throwaway beakers with four-way pour spout for flexibility
- Vier schenktuiten voor flexibiliteit
- Chemisch resistent tegen verdunde en zwakke zuren, waterige oplossingen, alcohol en basen Bestand tegen temperaturen tot 93 °C (200 °F)
- Schaalverdeling in ml en ounce, nauwkeurig tot ±2%
Specificatie
±2% | |
Vier schenktuiten | |
93 °C | |
Ja |
Polystyreen | |
200°F | |
Beker | |
Ja |