Learn More
Fisherbrand™ Maatbekers van polystyreen
Voordelige wegwerpbekers vormen uitstekende monstercontainers
Merk:  Fisherbrand™ 08732124
17.17 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11768549
  • 73.00 / Pack of 100
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Economical throwaway beakers with four-way pour spout for flexibility
  • Chemical resistant to dilute or weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases Withstand temperatures to 93°C (200°F)
  • Graduations in mL and oz., accurate to ±2%
Specificatie
Specificatie
±2%
3.62 in.
9.1 cm
Polystyreen
8.1 cm
200°F
Beker
Ja
2.6 in.
6.6 cm
250 ml
3.19 in.
Vier schenktuiten
93 °C
Ja