Learn More
Fisherbrand™ Maatbekers van polystyreen
Voordelige wegwerpbekers vormen uitstekende monstercontainers
Merk:  Fisherbrand™ 08732125
26.87 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11778549
  • 158.00 / 100 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Economical throwaway beakers with four-way pour spout for flexibility
  • Chemical resistant to dilute or weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases Withstand temperatures to 93°C (200°F)
  • Graduations in mL and oz., accurate to ±2%
Specificatie
Specificatie
±2%
5.1 inch
12.9 cm
PS (polystyreen)
10.59 cm
200°F
Beaker
Ja
3.98 inch
10.1 cm
800 ml
4.17 inch
Vier schenktuiten
93°C
Ja