Learn More
Brand™ Class B Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale
Vervaardigd van zeer helder polypropyleen en conform DIN 12681 en ISO 6706. BRAND™ grote maatcilinder met weegschaal met reliëfdruk, klasse B, is bestand tegen 80 °C zonder permanent overschreden foutlimieten te veroorzaken. Schaalverdeling in reliëf verslechtert niet door autoclaveren. Zeskantige voet biedt stabiliteit en voorkomt per ongeluk omvallen. Integrale schenktuit vermindert morsen.
30.75 - 71.75
Specificatie
Klasse | Klasse B |
---|---|
Autoclaveerbaar | Ja |
Max. temperatuur | 80 ° C |
Vorm | Round |
Base Type | Zeshoekig |
Produktcode | Merk | dimCapacityMetric | Schaalverdeling | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | dimCapacityMetric | Schaalverdeling | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10231691
|
Brand™
35008 |
0.2 ml |
30.75
|
|
|||||
12789625
|
Brand™
35028 |
1 ml |
39.57
10 stuks |
|
|||||
10281831
|
Brand™
35020 |
0.5 mL |
34.35
10 stuks |
|
|||||
10130091
|
Brand™
35048 |
2 ml |
37.25
5 stuks |
|
|||||
10518911
|
Brand™
35054 |
5 ml |
50.80
5 stuks |
|
|||||
12025312
|
Brand™
35062 |
10 ml |
71.75
|
|
|||||
10623751
|
Brand™
35064 |
20 ml |
31.40
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Gemaakt van zeer helder polypropyleen.
- Klasse B
- Conform DIN 12681 en ISO 6706.
- Gekalibreerd voor ‘te bevatten’ (TC, In).
- Blootstelling tot maximaal 80 °C zorgt er niet voor dat de foutlimieten permanent worden overschreden.
- Schaalverdeling met reliëfdruk verslechtert niet door autoclaveren.
- Zeshoekige bodem zorgt voor stabiliteit en voorkomt onbedoeld kantelen.
- Geïntegreerde schenktuit vermindert morsen.
Specificatie
Klasse B | |
80 ° C | |
Zeshoekig |
Ja | |
Round | |
Maatcilinder |