Learn More
Brand™ Class B Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale
Vervaardigd van zeer helder polypropyleen en conform DIN 12681 en ISO 6706. BRAND™ grote maatcilinder met weegschaal met reliëfdruk, klasse B, is bestand tegen 80 °C zonder permanent overschreden foutlimieten te veroorzaken. Schaalverdeling in reliëf verslechtert niet door autoclaveren. Zeskantige voet biedt stabiliteit en voorkomt per ongeluk omvallen. Integrale schenktuit vermindert morsen.
Merk: Brand™ 35054
49.50 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Vervaardigd van polypropyleen met hoge helderheid.
- Klasse B
- Voldoet aan DIN 12681 en ISO 6706.
- Gekalibreerde 'To Contain'-markering (TC, In).
- Blootstelling tot 80°C zorgt er niet voor permanente overschrijding van foutgrenzen.
- Schaalverdeling in reliëfdruk verslechtert niet door autoclavering.
- Hexagonale voet zorgt voor stabiliteit en voorkomt onbedoeld omvallen.
- Geïntegreerde schenktuit vermindert morsen.
Specificatie
B | |
Ja | |
80°C | |
Round | |
360 mm |
5 ml | |
±5mL | |
5mL | |
Zeshoekig | |
Graduated Measuring Cylinder |