Learn More
Brand™ Class B Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale
Vervaardigd van zeer helder polypropyleen en conform DIN 12681 en ISO 6706. BRAND™ grote maatcilinder met weegschaal met reliëfdruk, klasse B, is bestand tegen 80 °C zonder permanent overschreden foutlimieten te veroorzaken. Schaalverdeling in reliëf verslechtert niet door autoclaveren. Zeskantige voet biedt stabiliteit en voorkomt per ongeluk omvallen. Integrale schenktuit vermindert morsen.
Merk:  Brand™ 35062
68.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12025312
  • 71.75 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Vervaardigd van polypropyleen met hoge helderheid.
  • Klasse B
  • Voldoet aan DIN 12681 en ISO 6706.
  • Gekalibreerde 'To Contain'-markering (TC, In).
  • Blootstelling tot 80°C zorgt er niet voor permanente overschrijding van foutgrenzen.
  • Schaalverdeling in reliëfdruk verslechtert niet door autoclavering.
  • Hexagonale voet zorgt voor stabiliteit en voorkomt onbedoeld omvallen.
  • Geïntegreerde schenktuit vermindert morsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
B
Ja
80°C
Round
440 mm
10 ml
±10mL
10mL
Zeshoekig
Graduated Measuring Cylinder
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen