Learn More
Azlon™ PTFE slijpstukhuls
Vervaardigd van zuiver PTFE voor uitstekende bestendigheid tegen chemische stoffen, corrosie en besmetting, hoge thermische stabiliteit en goede buigzaamheid. Azlon™ PTFE-hulzen vormen een vetvrije gasdichte afdichting voor geslepen glazen verbindingen. Verkrijgbaar in standaardmaten van verbindingsstukken voor nauwkeurige passing.
22.95 - 56.10
Specificatie
Type | Afgekapte conus |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Voor werkzaamheden met laag vacuüm |
Materiaal | PTFE |
Producttype | Mouwen |
Temperatuurbereik (metrisch) | – 100C tot 250 °C |
Produktcode | Merk | Standaard conische verbinding nr. | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Standaard conische verbinding nr. | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11363714
|
Azlon
SWN961 |
14/23 |
30.35
|
|
|||||
11373714
|
Azlon
SWN962 |
19/26 |
22.95
|
|
|||||
11383714
|
Azlon
SWN963 |
24/29 |
33.15
10 stuks |
|
|||||
10223610
|
Azlon
SWN965 |
34/35 |
29.10
|
|
|||||
12613072
|
Azlon
SWN966 |
40/38 |
44.95
10 stuks |
|
|||||
12541456
|
Azlon
SWN967 |
45/50 |
56.10
10 stuks |
|
|||||
11393714
|
Azlon
SWN964 |
29/32 |
26.95
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10446860
|
Azlon
SWN969 |
55/44 |
53.45
10 stuks |
|
|||||
Beschrijving
Fabricated from pure PTFE for superior chemical, corrosion and contamination resistance, high thermal stability and good flexural properties. Azlon™ PTFE Sleeves form a grease-free gas tight seal for ground glass joints. Available in standard joint sizes for accurate fit.
- Afgekapte conus van zuivere PTFE
- Voor eenvoudig loskoppelen van verbindingsstukken
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Zeer goede weerstand tegen vermoeidheid
- Bedrijfstemperatuurbereik van -100 °C tot +250 °C
- Geen besmetting door smeervet van verbindingsstukken
- Bedoeld voor eenmalig of spaarzaam gebruik
- Geschikt voor werkzaamheden met laag vacuüm
- USP-klasse VI PTFE
- Gecontroleerd voor toepassingen met voedselcontact volgens Amerikaanse voorschriften
Specificatie
Afgekapte conus | |
PTFE | |
– 100C tot 250 °C |
Voor werkzaamheden met laag vacuüm | |
Mouwen |