Learn More
Azlon™ PTFE slijpstukhuls
Vervaardigd van zuiver PTFE voor uitstekende bestendigheid tegen chemische stoffen, corrosie en besmetting, hoge thermische stabiliteit en goede buigzaamheid. Azlon™ PTFE-hulzen vormen een vetvrije gasdichte afdichting voor geslepen glazen verbindingen. Verkrijgbaar in standaardmaten van verbindingsstukken voor nauwkeurige passing.
Merk: Azlon SWN963
Beschrijving
Fabricated from pure PTFE for superior chemical, corrosion and contamination resistance, high thermal stability and good flexural properties. Azlon™ PTFE Sleeves form a grease-free gas tight seal for ground glass joints. Available in standard joint sizes for accurate fit.
- Truncated cone of pure PTFE
- Allows easy separation of joints
- Excellent chemical resistance
- Outstanding resistance to fatigue
- Working temperature range of -100°C to +250°C
- No contamination from joint grease
- Intended for single or occasional use
- Appropriate for low vacuum work
- USP Class VI grade PTFE
- Verified for food contact applications per US regulations
Specificatie
Voor werkzaamheden met laag vacuüm | |
Mouwen | |
24/29 |
PTFE | |
– 100C tot 250 °C | |
Afgekapte conus |