Learn More
Azlon™ PTFE slijpstukhuls
Vervaardigd van zuiver PTFE voor uitstekende bestendigheid tegen chemische stoffen, corrosie en besmetting, hoge thermische stabiliteit en goede buigzaamheid. Azlon™ PTFE-hulzen vormen een vetvrije gasdichte afdichting voor geslepen glazen verbindingen. Verkrijgbaar in standaardmaten van verbindingsstukken voor nauwkeurige passing.
Merk:  Azlon SWN969
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10446860
  • 53.45 / 10 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Fabricated from pure PTFE for superior chemical, corrosion and contamination resistance, high thermal stability and good flexural properties. Azlon™ PTFE Sleeves form a grease-free gas tight seal for ground glass joints. Available in standard joint sizes for accurate fit.
  • Truncated cone of pure PTFE
  • Allows easy separation of joints
  • Excellent chemical resistance
  • Outstanding resistance to fatigue
  • Working temperature range of -100°C to +250°C
  • No contamination from joint grease
  • Intended for single or occasional use
  • Appropriate for low vacuum work
  • USP Class VI grade PTFE
  • Verified for food contact applications per US regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
For low vacuum work
Sleeves
55/44
PTFE
–100 to 250°C
Truncated cone
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen