Learn More
Zinkstandaard, 1000 mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
79.66 - 131.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | Zn |
Molecular Weight (g/mol) | 65.38 |
MDL-nummer | MFCD00011291 |
InChI Key | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23994 |
ChEBI | CHEBI:30185 |
IUPAC Name | zinc |
SMILES | [Zn] |
Inclusief: NIST-traceerbaar certificaat van analyse geaccrediteerd door ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34, veiligheidsinformatiebladen
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10326272
|
SPEX Certiprep
PLZN2-2Y |
125 ml | LDPE-fles, drie keer uitgeloogd |
79.66
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10366222
|
SPEX Certiprep
PLZN2-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle | N/A | |||||
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
Analiet | Concentratie |
---|---|
Zn | 1000 μg/ml |
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Chemische identificatiekenmerken
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
65.38 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30185 | |
[Zn] |
Zn | |
MFCD00011291 | |
23994 | |
zinc |
Specificatie
Zinc Standard | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Garantiecertificaat voor analyse rapporteert maximaal 30 bestanddelen op ppb-niveau. | |
Zn | |
AA, ICP | |
[Zn] | |
zinc | |
23994 | |
Certified Reference Material | |
Plasma |
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Tot 68 elementen worden gescand met de gevonden waarden voor ICP- en ICP-MS-standaarden. De gevonden waarde van de sporen van metaalonzuiverheden wordt vermeld op het analysecertificaat. | |
MFCD00011291 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF en andere analytische instrumenten | |
65.38 | |
CHEBI:30185 | |
2% HNO3 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLZN2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLZN2-3Y, -3X 2-5% HCl 1000μg/mL PLZN1-2X 10,000 PLZN1-3X |
Veiligheid en behandeling
Danger: Causes severe skin burns and eye damage Do not breathe dusts or mists. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
- 1000
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, Zinc from Zinc oxide
Product uitsluitend bestemd voor laboratoriumgebruik