Learn More
Zinkstandaard, 1000 mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
Merk:  SPEX Certiprep PLZN2-2X
Aantal 500 mL
Verpakking Triple-leached LDPE bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10366222
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
AnalyteConcentration
Zn1000μg/mL
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
65.38
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30185
[Zn]
Zn
MFCD00011291
23994
zinc
Specificatie
Zinc Standard
Triple-leached LDPE bottle
500 mL
Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels.
Zn
AA, ICP
[Zn]
zinc
23994
Certified Reference Material
Plasma
7440-66-6, 7697-37-2, 7732-18-5
1.0, 5.0, 94.0
1.0, 5.0, 94.0
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
MFCD00011291
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
65.38
CHEBI:30185
2% HNO3
Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLZN2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLZN2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLZN1-2X    10,000    PLZN1-3X
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 1000 mg/L Zinc
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, Zinc from Zinc oxide