Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
For use with label printer.
39.35 - 560.00
Specificatie
Materiaal | Vinyl |
---|---|
Producttype | Printer Label |
Etiketten per rij | 1 |
Produktcode | Merk | Kleur | Breedte (metrisch) | Hoogte (metrisch) | Type kleefmiddel | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur | Breedte (metrisch) | Hoogte (metrisch) | Type kleefmiddel | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
11797124
|
Brady™
114973 |
Wit | 38.10 mm | 101.60 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11761815
|
Brady™
115108 |
Wit/transparant | 25.4 mm | 12.7 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
11721845
|
Brady™
115040 |
Wit | 38.10 mm | 11.15 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11711845
|
Brady™
115037 |
Wit | 19 mm | 19 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11721785
|
Brady™
115033 |
Wit/transparant | 25.4 mm | 12.7 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
11751815
|
Brady™
115039 |
Wit | 25.4 mm | 12.7 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11771715
|
Brady™
114854 |
Wit | 12.70 mm | 12.7 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11707274
|
Brady™
114757 |
Wit | 25.4 mm | 25.4 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11761725
|
Brady™
115030 |
Wit/transparant | 38.10 mm | 25.4 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
11767294
|
Brady™
114972 |
Wit | 38.10 mm | 101.6 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11737104
|
Brady™
114780 |
Wit | 25.4 mm | 76.2 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11757294
|
Brady™
114971 |
Geel/doorzichtig | 38.10 mm | 38.1 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
11741815
|
Brady™
115038 |
Wit | 25.4 mm | 25.4 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11787274
|
Brady™
114809 |
Wit | 19.05 mm | 19 mm | Herpositioneerbaar rubber | N/A | |||
11781835
|
Brady™
115031 |
Wit/transparant | 12.70 mm | 38 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
11781735
|
Brady™
114730 |
Wit | 19 mm | 76.2 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11747294
|
Brady™
114970 |
Rood/transparant | 25.4 mm | 38.1 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
11787264
|
Brady™
114751 |
Wit | 25.4 mm | 19 mm | Herpositioneerbaar rubber, Repositionable | N/A | |||
11797294
|
Brady™
115000 |
Wit/transparant | 25.4 mm | 25.4 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
11711785
|
Brady™
115029 |
Wit/transparant | 50.8 mm | 101.6 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
11787294
|
Brady™
114994 |
Wit/transparant | 44.25 mm | 4.62 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
11737144
|
Brady™
114990 |
Wit/transparant | 49.28 mm | 3.81 mm | Permanent acryl, Permanent | N/A | |||
Beschrijving
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
- For panel identification and wire and cable marking
Specificatie
Vinyl | |
Printer Label | |
1 |