Learn More
Brady™ Vinyl Printer Labels
For use with label printer.
Merk:  Brady™ 114730
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11781735
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
  • For panel identification and wire and cable marking
Specificatie
Specificatie
UL-erkend, conform RoHS 2005/618/EG MCV-wijziging van RoHS-Richtlijn 2002/95/EG
Herpositioneerbaar rubber, Repositionable
Wit
Vinyl
Printer Label
BMP™71
100/Pk.
19 x 6.35 mm (W x H)
0.046 mm
6 AWG
19 mm
BMP71 Label Printer Labels
Vinyl
Semiglanzend
Thermal Transfer
Laboratoriumidentificatie, printplaat- en onderdeelidentificatie, draad- en kabelmarkering
1
Rectangle
-40°C to +80°C
9.53 mm
6.35 x 19.05 mm
76.2 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen