Learn More
Buerkle™ Tube Nozzles with Cap Nut
A hose nozzle with a cap nut and inner thread.
3.75 - 4.65
Specificatie
Certificeringen/conformiteit EU Foodstuffs
Autoclaveerbaar Autoclavable
Materiaal Polypropylene
Inclusief Cap nut
Materiaal (afdichting) EPDM
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Breedte (metrisch) Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Breedte (metrisch) Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10696751
Bekijk documenten
Buerkle™
8546-0012
9 mm 13 mm nozzle
3.75
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10606761
Bekijk documenten
Buerkle™
8546-0034
10 mm 16 mm nozzle
4.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10529603
Bekijk documenten
Buerkle™
8546-3420
13 mm 20 mm nozzle
4.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10095050
Bekijk documenten
Buerkle™
8546-0100
20 mm 25 mm nozzle
4.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from polypropylene
  • Seal of EPDM
Specificatie
Specificatie
EU Foodstuffs
Polypropylene
EPDM
Autoclavable
Cap nut
Tube Nozzle