Learn More
Buerkle™ Tube Nozzles with Cap Nut
A hose nozzle with a cap nut and inner thread.
Merk:  Buerkle™ 8546-0012
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10696751
  • 3.75 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from polypropylene
  • Seal of EPDM
Specificatie
Specificatie
EU Foodstuffs
Autoclavable
20/Scale
9 mm
EPDM
13 mm nozzle
Polypropylene
1/2 in.
Cap nut
Tube Nozzle
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen