Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
67.00 - 132.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 9002-93-1
Moleculaire formule C16H26O2
Synoniem Polyethylene glycol mono [4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] ether
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakkingstype Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakkingstype Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10671652
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
327371000
100 mL Glass bottle
67.00
10287923
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
327372500
250 mL Glass bottle
132.00
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For molecular biology
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9002-93-1
C16H26O2
Polyethylene glycol mono [4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] ether
Specificatie
Triton™ X-100
Undesignated
646.85
MFCD00132505
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
250.38
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in toluene, xylene, trichloroethylene,, ethylene glycol, ethyl ether, ethyl alcohol,, isopropyl alcohol, ethylene dichloride and most, other solvnets., insoluble in kerosene, miniral spirits.
Viscous Liquid
9002-93-1
1.0670 g/mL
C16H26O2
6.0°C
6 to 8 (5% aq. soln.)
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
98%, Molecular Biology
Polyethylene glycol mono [4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] ether
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Triton X-100
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.