Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Merk:  Thermo Scientific Chemicals 327372500
131.20 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Aantal 250 mL
Verpakkingstype Glass bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Regelgeving: Dit product bevat een stof die wordt vermeld in bijlage XIV bij REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, alle klanten moeten vóór levering een verklaring invullen.
Produktcode. 10287923
  • 132.00 /
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For molecular biology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9002-93-1
C16H26O2
Polyethylene glycol mono [4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] ether
Specificatie
Triton™ X-100
Undesignated
250 mL
C16H26O2
6.0°C
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
250.38
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in toluene, xylene, trichloroethylene,, ethylene glycol, ethyl ether, ethyl alcohol,, isopropyl alcohol, ethylene dichloride and most, other solvnets., insoluble in kerosene, miniral spirits.
Viscous Liquid
9002-93-1
1.0670 g/mL
646.85
MFCD00132505
Glass bottle
6 to 8 (5% aq. soln.)
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
98%, Molecular Biology
Polyethylene glycol mono [4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl] ether
98%
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Triton X-100
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Triton X-100