Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Single Use Production and Sampling Scoops
These SteriWare™ Single Use Production and Sampling powder Scoops are ideal for sampling, production and laboratory work. The complete range is made to the highest standards.
82.00CHF - 200.00CHF
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Monouso | Single-use |
Tipo di imballaggio | Individually Bagged |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17524626
![]() |
Sampling Systems™
8286A-25 |
25 mL | Non-sterile |
82.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17554626
![]() |
Sampling Systems™
8286A-25S |
25 mL | Sterile |
111.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17584626
![]() |
Sampling Systems™
8286A-50S |
50 mL | Non-sterile |
125.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17564616
![]() |
Sampling Systems™
8286A-100 |
100 mL | Non-sterile |
109.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17594616
![]() |
Sampling Systems™
8286A-100S |
100 mL | Sterile |
151.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17504626
![]() |
Sampling Systems™
8286A-150 |
150 mL | Non-sterile |
117.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17514626
![]() |
Sampling Systems™
8286A-150S |
150 mL | Sterile |
159.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17534626
![]() |
Sampling Systems™
8286A-250 |
250 mL | Non-sterile |
130.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17544626
![]() |
Sampling Systems™
8286A-250S |
250 mL | Sterile |
189.00CHF
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17564626
![]() |
Sampling Systems™
8286A-500 |
500 mL | Non-sterile |
123.00CHF
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17574626
![]() |
Sampling Systems™
8286A-500S |
500 mL | Sterile |
185.00CHF
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17574616
![]() |
Sampling Systems™
8286A-1000 |
1000 mL | Non-sterile |
156.00CHF
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17584616
![]() |
Sampling Systems™
8286A-1000S |
1000 mL | Sterile |
200.00CHF
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- SteriWare™ flat bottomed powder scoops are single use, free-standing scoops designed for use in GMP manufacturing areas.
- They are perfect for sampling and dispensing powders and granules.
- These powder scoops are manufactured in a cleanroom to the highest standards.
- Everything from the ergonomic design to the class leading documentation means these are the ideal scoop for use in pharmaceutical and food factories.
- The robust design and ergonomic handle ensures that they are easy and comfortable to use.
- All powder scoops are individually packed and are available in both sterile and non-sterile versions.
- Simply choose your scoop size, unpack and use.
- SteriWare™ Scoops can be used as volumetric scoops by levelling off the excess powder to give you the stated set volume.
- They are available in a wide ranges of sizes from 25 mL (0.9 oz.) to 1000 mL (36 oz.).
- Use straight from the bag.
- The robust, ergonomic handles has been designed so that they can be used repeatedly.
- If measuring powder after scooping remove the excess powder to give an accurate volume.
- Made from food grade PS.
- Conforms to the latest FDA and EU requirements.
- BSE/TSE free.
Specifica
Polystyrene | |
Single-use | |
Individually Bagged |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto