Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Single Use Production and Sampling Scoops
BIOPHARMA
These SteriWare™ Single Use Production and Sampling powder Scoops are ideal for sampling, production and laboratory work. The complete range is made to the highest standards.
Marca:  Sampling Systems™ 8286A-25S
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17554626
  • 111.00CHF / pezzi 100
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • SteriWare™ flat bottomed powder scoops are single use, free-standing scoops designed for use in GMP manufacturing areas.
  • They are perfect for sampling and dispensing powders and granules.
  • These powder scoops are manufactured in a cleanroom to the highest standards.
  • Everything from the ergonomic design to the class leading documentation means these are the ideal scoop for use in pharmaceutical and food factories.
  • The robust design and ergonomic handle ensures that they are easy and comfortable to use.
  • All powder scoops are individually packed and are available in both sterile and non-sterile versions.
  • Simply choose your scoop size, unpack and use.
  • SteriWare™ Scoops can be used as volumetric scoops by levelling off the excess powder to give you the stated set volume.
  • They are available in a wide ranges of sizes from 25 mL (0.9 oz.) to 1000 mL (36 oz.).
  • Use straight from the bag.
  • The robust, ergonomic handles has been designed so that they can be used repeatedly.
  • If measuring powder after scooping remove the excess powder to give an accurate volume.
  • Made from food grade PS.
  • Conforms to the latest FDA and EU requirements.
  • BSE/TSE free.
Specifica
Specifica
Polystyrene
Single-use
Individually Bagged
38 mm
25 mL
Sterile
137 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato