Learn More
Poulten & Graf GmbH Spare Piston for FORTUNA™ OPTIFIX™ BASIC Dispenser
Poulten & Graf GmbH Spare Piston for FORTUNA™ OPTIFIX™ BASIC Dispenser comes with a finger guard and volume setting system.
227.00 - 1355.00
Specificatie
Beschrijving | Replacement Piston for OPTIFIX BASIC Dispenser |
---|---|
Voor gebruik met (apparatuur) | OPTIFIX BASIC Dispenser |
Producttype | Spare parts for Dispensers |
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
Voor eenmalig gebruik | Reusable |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10117531
|
Poulten & Graf GmbH
101 00056 |
300 mL |
1070.00
1 stuk |
|
|||||
10197571
|
Poulten & Graf GmbH
101 00038 |
10 mL |
227.00
1 stuk |
|
|||||
10249861
|
Poulten & Graf GmbH
101 00051 |
100 mL |
460.00
1 stuk |
|
|||||
10289761
|
Poulten & Graf GmbH
101 00053 |
200 mL |
856.00
1 stuk |
|
|||||
10416121
|
Poulten & Graf GmbH
101 00033 |
5 mL |
227.00
1 stuk |
|
|||||
10428611
|
Poulten & Graf GmbH
101 00058 |
500 mL |
1355.00
1 stuk |
|
|||||
10535352
|
Poulten & Graf GmbH
101 00044 |
30 mL |
312.00
1 stuk |
|
|||||
10678592
|
Poulten & Graf GmbH
101 00048 |
50 mL |
342.00
1 stuk |
|
|||||
10781883
|
Poulten & Graf GmbH
101 00027 |
2 mL |
227.00
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Solid PTFE encased
- With finger guard and volume setting system
Specificatie
Replacement Piston for OPTIFIX BASIC Dispenser | |
Spare parts for Dispensers | |
Reusable |
OPTIFIX BASIC Dispenser | |
Autoclavable | |
Non-sterile |