Learn More
Fisherbrand™ Ultrasone reiniger S-serie
Ontworpen met geavanceerde microprocessorgestuurde ultrasone reiniging en veegtechnologie. Fisherbrand™ S-serie ultrasone reinigers bieden een uitgebreid assortiment van analoge ultrasone baden met of zonder verwarming, die voldoen aan de eisen voor laboratoriumonderzoek, sonochemie en ontgassingstoepassingen.
280.00 - 2157.30
Specificatie
Materiaal | Behuizing van V2A-roestvrij staal en tank van V2A-roestvrij staal |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | Laboratorium, medische sector, tandtechnisch laboratorium, sieraden, horlogesector, opticien, atelier en dienstverlening, industrie |
Temperatuurbereik (metrisch) | 30 tot 80 °C |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Model | Afmetingen (D x B x H) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Model | Afmetingen (D x B x H) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10611983
|
Fisherbrand™
1005507 |
0.8 l | Elmasonic S 10 (H) | H 178 x B 206 x D 116 mm | N/A | ||||
10071012
|
Fisherbrand™
1004658 |
12.75 L | Elmasonic S 120 (H) | 278 d x 365 b x 321 mm h | N/A | ||||
10708304
|
Fisherbrand™
1004626 |
1.75 l | Elmasonic S 15 (H) | H 212 x B 175 x D 180 mm | N/A | ||||
11832370
|
Fisherbrand™
1008721 |
14 L | Elmasonic S 150 | 340 d x 568 b x 224 mm h | N/A | ||||
10623683
|
Fisherbrand™
1004662 |
18 L | Elmasonic S 180 (H) | 340 d x 390 b x 321 mm h | N/A | ||||
10485982
|
Fisherbrand™
1049018 |
28 l | Elmasonic S 300 (H) | H 321 x B 568 x D 340 mm | N/A | ||||
10692353
|
Fisherbrand™
1004631 |
2.75 l | Elmasonic S 30 (H) | H 214 x B 300 x D 179 mm | N/A | ||||
10602363
|
Fisherbrand™
1004635 |
4.25 l | Elmasonic S 40 (H) | H 264 x B 300 x D 179 mm | N/A | ||||
10335822
|
Fisherbrand™
1004643 |
5.75 l | Elmasonic S 60 (H) | H 264 x B 365 x D 186 mm | N/A | ||||
10758684
|
Fisherbrand™
1004650 |
6.9 l | Elmasonic S 70 (H) | 179 d x 568 b x 214 mm h | N/A | ||||
10592163
|
Fisherbrand™
1004652 |
9.4 L | Elmasonic S 80 (H) | 179 d x 568 b x 264 mm h | N/A | ||||
10192512
|
Fisherbrand™
1004655 |
9.5 l | Elmasonic S 100 (H) | H 264 x B 365 x D 278 mm | N/A | ||||
Beschrijving
- Lange levensduur dankzij cavitatiebestendige roestvrijstalen tanks
- Leddisplay met weergave van ingestelde en resterende tijd en vooraf ingestelde en werkelijke temperatuur
- Ergonomisch gevormde kunststof handgrepen
- Nieuw ontwikkelde kap vermindert het geluid en versnelt het opwarmproces
- Gemakkelijke afvoer van reinigingsvloeistof door de afvoerleiding via een draaiknop aan de zijkant
- Bedieningspaneel zo geplaatst dat vloeistof niet in de elektronica kan binnendringen
- Functietoets voor ontgassen
- 80 kHz voor een langere reinigingstijd, ideaal voor de behandeling van zeer kleine en gevoelige artikelen
- Roestvrijstalen mand, kunststofdeksel afzonderlijk verkrijgbaar
Specificatie
Behuizing van V2A-roestvrij staal en tank van V2A-roestvrij staal | |
Laboratorium, medische sector, tandtechnisch laboratorium, sieraden, horlogesector, opticien, atelier en dienstverlening, industrie | |
30 tot 80 °C |