Learn More
Fisherbrand™ Ultrasone reiniger S-serie
Ontworpen met geavanceerde microprocessorgestuurde ultrasone reiniging en veegtechnologie. Fisherbrand™ S-serie ultrasone reinigers bieden een uitgebreid assortiment van analoge ultrasone baden met of zonder verwarming, die voldoen aan de eisen voor laboratoriumonderzoek, sonochemie en ontgassingstoepassingen.
Merk:  Fisherbrand™ 1004650
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10758684
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Lange levensduur dankzij cavitatiebestendige roestvrijstalen tanks
  • Leddisplay met weergave van ingestelde en resterende tijd en vooraf ingestelde en werkelijke temperatuur
  • Ergonomisch gevormde kunststof handgrepen
  • Nieuw ontwikkelde kap vermindert het geluid en versnelt het opwarmproces
  • Gemakkelijke afvoer van reinigingsvloeistof door de afvoerleiding via een draaiknop aan de zijkant
  • Bedieningspaneel zo geplaatst dat vloeistof niet in de elektronica kan binnendringen
  • Functietoets voor ontgassen
  • 80 kHz voor een langere reinigingstijd, ideaal voor de behandeling van zeer kleine en gevoelige artikelen
  • Roestvrijstalen mand, kunststofdeksel afzonderlijk verkrijgbaar
Specificatie
Specificatie
Behuizing van V2A-roestvrij staal en tank van V2A-roestvrij staal
6.9 l
230 V AC, 750 W
Elmasonic S 70 (H)
5.6 kg
230 VAC
179 d x 568 b x 214 mm h
Laboratorium, medische sector, tandtechnisch laboratorium, sieraden, horlogesector, opticien, atelier en dienstverlening, industrie
30 tot 80 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen