Learn More
Adattatore di mandata diritto Quickfit™
Per travasare i liquidi in sicurezza con recipienti di raccolta diritti in vetro. L'adattatore di mandata dritto QuickFit™ si collega saldamente ai contenitori in vetro utilizzati per il travaso.
26.42CHF - 26.60CHF
Specifica
Altezza (sistema imperiale) | 7.08 in. |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
Product Type | Adattatore per raccolta diritto |
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12038991
|
Quickfit
RA1/23 |
24/29 |
26.42CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12671520
|
Quickfit
RA1/22 |
19/26 |
26.60CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Deliver liquids securely with glass straight receivers. QuickFit™ straight delivery adapter attaches securely to glass containers for transfer.
- Recipiente di mandata con stelo dritto
Specifica
7.08 in. | |
180 mm | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
Adattatore per raccolta diritto |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto