Learn More
Quickfit™ rechte toevoeradapter
Verplaats vloeistoffen veilig met rechte, glazen opvangers. QuickFit™ rechte toevoeradapter kan goed worden bevestigd aan glazen containers voor overdracht.
Merk: Quickfit RA1/23
22.38 EUR valid until 2025-06-13
Use promo code "24123" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Deliver liquids securely with glass straight receivers. QuickFit™ straight delivery adapter attaches securely to glass containers for transfer.
- Delivery receiver with straight stem
Specificatie
7.08in. | |
Pyrex-borosilicaatglas | |
24/29 |
180 mm | |
Rechte toevoeradapter |