Learn More
BrandTech™ Polymethylpentene Griffin Beakers
Provides glass-like clarity
22.15 - 162.00
Specificatie
Kleur | Transparent |
---|---|
Materiaal | PMP |
Voor gebruik met (toepassing) | For Glass-Like Clarity |
Temperatuur (Engels) max. bedrijfs- | 302°F |
Temperatuur (metrisch) max. bedrijfs- | 150°C |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15722086
|
BrandTech™
60503 |
10 mL |
22.15
12 stuks |
|
|||||
15782086
|
BrandTech™
60903 |
150 mL |
49.50
Pack of 12 |
|
|||||
15702096
|
BrandTech™
61103 |
400 mL |
43.10
6 stuks |
|
|||||
15722096
|
BrandTech™
61203 |
600 mL |
61.65
6 stuks |
|
|||||
12743409
|
BrandTech™
61503 |
2000 mL |
102.00
6 stuks |
|
|||||
10039252
|
BrandTech™
61603 |
3000 mL |
115.00
4 stuks |
|
|||||
15732096
|
BrandTech™
61703 |
5000 mL |
162.00
4 stuks |
|
|||||
Beschrijving
- Easily readable
- Printed red scale; not raised
Specificatie
Transparent | |
For Glass-Like Clarity | |
150°C | |
Autoclavable | |
ISO 7056 |
PMP | |
302°F | |
Beaker | |
Yes | |
Red Graduated Scale |