Learn More
BrandTech™ Polymethylpentene Griffin Beakers
Provides glass-like clarity
Merk:  BrandTech™ 60903
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15782086
  • 49.50 / Pack of 12
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Easily readable
  • Printed red scale; not raised
Specificatie
Specificatie
Transparent
6 cm
PMP
3.14 in.
20 mL
150°C
Autoclavable
ISO 7056
2.36 in.
150 mL
For Glass-Like Clarity
8 cm
302°F
Beaker
Yes
Red Graduated Scale