Learn More
Brady™ Low-profile label for use on frozen surfaces or on room-temperature surfaces.
Low-profile label for use on frozen surfaces or on room-temperature surfaces.
50.20 - 256.00
Produktcode | Merk | Kleur | Breedte (metrisch) | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur | Breedte (metrisch) | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
15186262
|
Brady™
710774 |
Wit/transparant, Transparent | 15.24 mm | 45.72 mm | N/A | N/A | N/A | ||
15146262
|
Brady™
710764 |
Wit/transparant, Transparent | 15.24 mm | 66.68 mm | N/A | N/A | N/A | ||
15146272
|
Brady™
710780 |
Wit/transparant, Transparent | 15.24 mm | 15 mm | N/A | N/A | N/A | ||
12123801
|
Brady™
710763 |
Wit/transparant, Transparent | 15.24 mm | 38.1 mm | N/A | N/A | N/A | ||
15126272
|
Brady™
710778 |
Wit/transparant, Transparent | 25.4 mm | 15 mm | N/A | N/A | N/A | ||
15136272
|
Brady™
710779 |
Wit/transparant, Transparent | 9.53 mm | 15 mm | N/A | N/A | N/A | ||
12654883
|
Brady™
710773 |
Wit | 25.4 mm | 15.24 mm | N/A | N/A | N/A | ||
15156262
|
Brady™
710772 |
Wit | 25.4 mm | 41.28 mm | N/A | N/A | N/A | ||
15136262
|
Brady™
710771 |
Wit | 25.4 mm | 15 mm | N/A | N/A | N/A | ||
12674883
|
Brady™
710781 |
Wit | 48.26 mm | 25.40 mm | N/A | N/A | N/A | ||
Beschrijving
- Opaque to cover legally protected patient information
- Ultra thin
- Lasts in liquid nitrogen, autoclaves and hot water baths
- Permanent Acrylic adhesive
Specificatie
Mat | |
Polyester | |
1 |