Learn More
Brady™ Low-profile label for use on frozen surfaces or on room-temperature surfaces.
Low-profile label for use on frozen surfaces or on room-temperature surfaces.
Merk:  Brady™ 710764
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15146262
Beschrijving
Beschrijving
  • Opaque to cover legally protected patient information
  • Ultra thin
  • Lasts in liquid nitrogen, autoclaves and hot water baths
  • Permanent Acrylic adhesive
Specificatie
Specificatie
2005/618/EG MCV-wijziging van RoHS-richtlijn 2002/95/EG
Permanent acryl, Permanent
Mat
Polyester
Printer Label
BMP™71
100/Pk.
15.24 x 41.28 mm (W x H)
0.012 mm
15.24 mm
41.28 mm
BMP71 Label Printer Labels
Wit/transparant, Transparent
Self-laminating
Thermal Transfer
Laboratoriumidentificatie zoals van flacons, centrifugeerbuisjes, reageerbuizen, rietjes en objectglaasjes
1
Rectangle with Rounded Corners
-196°C to +110°C
41.28 x 15.24 mm
66.68 mm
12.70 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen