Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red sodium salt, ACS
pH indicator
35.07 - 80.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 34487-61-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C19H13NaO5S |
Molecular Weight (g/mol) | 376.358 |
MDL-nummer | MFCD00066901 |
InChI Key | HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 23686673 |
IUPAC Name | sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11387148
|
Thermo Scientific Chemicals
015987.06 |
5 g |
35.07
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11377148
|
Thermo Scientific Chemicals
015987.14 |
25 g |
80.40
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Phenol red sodium salt is a pH indicator commonly used in cell culture for monitoring pH changes. It is used in the pH ranges between 6.8 and 8.2. It is involved in the studies of gastrointestinal and other systems. It can be used to check hydrogen peroxide in supernatants from cultured macrophages in multiwell plates. Further, it is used as a diagnostic aid for determination of renal function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
34487-61-1 | |
376.358 | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate |
C19H13NaO5S | |
MFCD00066901 | |
23686673 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] |
Specificatie
Phenol Red sodium salt | |
34487-61-1 | |
MFCD00066901 | |
14,7247 | |
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate | |
23686673 | |
ACS |
285°C (decomposition) | |
C19H13NaO5S | |
6260026 | |
Soluble in water,alcohol,aqueous alkali hydroxides and carbonates. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+] | |
376.358 | |
376.37 | |
Crystalline |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 252-057-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Phenol Red sodium salt
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P362-Verontreinigde kleding uittrekken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Phenol Red sodium salt